Learn More
Isoamylalkohol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440475 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11440475 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11440475 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219400590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 CHF
    106.07 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 5.93 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isoamylalkohol wird häufig in der Nukleinsäure-Reinigung verwendet und kann mit Chloroform und Phenolen verwendet werden.
Spezifikation
CAS 123-51-3
Schmelzpunkt -117,2 °C (Literatur)
Dichte 0,809 g/ml bei 20 °C (Lit.)
Siedepunkt 131 °C (Literatur)
Summenformel C5H12O
Menge 500 ml
Synonym Isoamylalkohol, Isopentylalkohol, Isobutyl-Carbinol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
Dampfdichte 3,04 (Luft = 1)(Lit.)
ChEBI CHEBI:15837
Formelmasse 88,15 g/mol
Dampfdruck 2,4 mm Hg bei 20 °C, 2,37 mm Hg bei 25 °C (Lit.)
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Transparente, farblose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ISOAMYL ALCOHOL 500ML
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: isoamyl alcohol