Learn More
Isoamylalkohol (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Beschreibung
500 ml; Glasflasche
Eine Mischung aus Chloroform und Isoamylalkohol (24:1 v/v) wird zur Entfernung von Proteinen während der Nukleinsäure-Extraktion verwendet. Es kann auch zur Extraktion von Ethidiumbromid aus Nukleinsäuren verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isoamyl Alcohol |
| Azidität | 0.01% max. |
| CAS | 123-51-3 |
| Schmelzpunkt | -117°C |
| pH | 6.5 |
| Siedepunkt | 130°C |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99 % |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C5H12O |
| Strukturformel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methyl-1-butanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.