Learn More
Isoamylalkohol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10780892 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10780892 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10780892 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8010.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 123-51-3
Siedebereich 128°C to 132°C
Schmelzpunkt -117°C
Farbe Max. 5 (APHA)
Dichte 0.812 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 130°C (1013 hPa)
Flammpunkt 42°C
Prozentgehaltsbereich Min. 98 %
Summenformel C5H12O
MDL-Nummer MFCD00002934
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung max. 0.003%
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Titrierbare Säure max. 0.002 meq/g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.