Learn More
Brady™ ISO Vertikales Sicherheitsschild – Gefahr: Ätzende Stoffe
Artikelnummer. 15431711
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
297 x 210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15431711 297 x 210 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15431711 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 829734
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number STFR W023-210x297-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Form Rechteckig
Sprachen Deutsch
Abmessungen (L x B) 297 x 210 mm
Angezeigter Text Gefährliche Stoffe Ätzende Stoffe
Farbe Schwarz auf Gelb