Learn More
Saint Gobain Life Sciences Iso-Versinic Schläuche
Empfohlen für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien. Saint Gobain Performance Plastics™ ISO-VERSINIC™ Schlauchsysteme können rauen Umgebungsbedingungen in Laboren oder allgemeinen Industrieanwendungen standhalten.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 770420-05
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen starke Säuren, chlorierte Lösungsmittel und Alkohole.
- Schwer entflammbar
- Temperaturbeständig von –20 bis 200 °C (möglicherweise 300 °C)
Spezifikation
Transfer Tubing | |
0.39 in. | |
Hochleistungs-Fluoroelastomer | |
14 mm | |
5 m | |
2 mm | |
-4°F | |
1 Packung | |
70 (Shore A) | |
200 °C |
Autoklavierbar | |
10 mm | |
0.55 in. | |
16.4 ft. | |
0.08 in. | |
Für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien | |
-20 °C | |
Schwarz | |
392°F |