Learn More
Saint Gobain Life Sciences Iso-Versinic Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
13 mm
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen starke Säuren, chlorierte Lösungsmittel und Alkohole.
- Schwer entflammbar
- Temperaturbeständig von –20 bis 200 °C (möglicherweise 300 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Fluoroelastomer |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.67 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16.4 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.1 in. |
| Dicke (metrisch) | 2.5 mm |
| Mehr anzeigen |