Learn More
iso-Valeraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30453574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453574 100 mL 100 Milliliter
30449057 25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV091300100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-86-3
Summenformel C5 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Synonym Butanal, 3-methyl-, Butyraldehyde, 3-methyl- (7CI), Isovaleraldehyde (8CI), 3-Methylbutanal, 3-Methyl-1-butanal, 3-Methylbutyraldehyde, Isoamylaldehyde, Isopentanal, Isovaleral, Isovaleric aldehyde, NSC 404119, iso-Valeraldehyde, β-Methylbutanal
IUPAC-Name 3-Methylbutan
SMILES CC(C)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbutyraldehyde
Menge 100 mL
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Formelmasse 86.0732