Learn More
Heathrow Scientific Iso-Tray Phlebotomie-Tablett
Artikelnummer. 30804784 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Blutentnahmetablett
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
30804784 Blutentnahmetablett
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30804784 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. LB1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10 CHF
    46.56 CHF / 25 Stück
    Sparen 10.54 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimierte Blutentnahme für Isolierzimmer
Das Iso-Tray gewährleistet Effizienz und Sicherheit in Isolierzimmern, da es medizinischem Fachpersonal ermöglicht, alle notwendigen Blutentnahmeutensilien in einem Einwegtablett mitzuführen.
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem Aseptic No-Touch Technik (ANTT)
  • Bietet Platz für 2 Blutkulturröhrchen, 10 Blutteströhrchen und das nötige Zubehör.
  • Einfach zu montieren und zu entsorgen zur Kontaminationskontrolle
  • Verringert Unsicherheiten und verbessert Arbeitsabläufe in Isolationssituationen
Spezifikationen:
  • Farbe: Weiß
  • Farbe: Blau
  • Abmessungen (L x B x H): 14 x 7,3 x 3,3 in.
  • Material: Wellpappe
  • Menge: Karton mit 25 Stück
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 35.6 x 18.5 x 8.4 cm
Material Wellpappe
Produkttyp Blutentnahmetablett