Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Kälte
Artikelnummer. 15772652
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
43 x 50 mm
87 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15772652 43 x 50 mm 1 Stück
15871537 87 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15772652 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 827797
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number PIC W010- Tri 050-PE-SHEET/7
Ausführung Glanz
Material Laminated Polyester
Klebstofftyp Permanent
Form Dreieckig
Abmessungen (L x B) 43 x 50 mm
Farbe Black on Yellow