Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Kälte
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
Marke:  Brady™ 827799
9.26 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15871537
  • 10.20 CHF / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Spezifikation
PIC W010-Tri 100-PE-SHEET/3
Laminated Polyester
Dreieckig
Black on Yellow
Glanz
Permanent
87 x 100 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Kälte > Größe (L x B): 87 x 100 mm