Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung - Druckzylinder
Artikelnummer. 15881537 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Laminiertes Polyester
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15881537 Laminiertes Polyester 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15881537 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 830611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.80 CHF
    7.86 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.94 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number PIC W029-Tri 100-PE-SHEET/3
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Form Dreieckig
Abmessungen (L x B) 87 x 100 mm
Farbe Black on Yellow