Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311397
Additional Details : Gewicht : 0.04900kg
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Polypropylene | |
7.87 x 23.62 in. | |
Facility Identification, Safety Identification | |
1.55 mm | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
200 x 600 mm | |
Safety Sign |
1 Sign | |
Surface Mount | |
7.87 in. | |
23.62 in. | |
Rectangular | |
French | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |