Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | M/M059/EN566/PP-148X210-1 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 1 Sign |
| Größe (angloamerikanisch) | 8.27 x 5.83 in. |
| Montageart | Surface Mount |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
| Höhe (angloamerikanisch) | 8.27 in. |
| Dicke | 1.55 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.83 in. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40°C to +120°C |
| Mehr anzeigen |