Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild „Laborkittel tragen“, Niederländisch
Artikelnummer. 17891715
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
17891715 105 x 297 mm Polyester 1 Stück
17811735 50 x 150 mm Polyester 1 Stück
17851735 150 x 450 mm Polyester 1 Stück
17861735 200 x 600 mm Polyester 1 Stück
17851705 210 x 148 mm Polyester 1 Stück
17841735 297 x 210 mm Polyester 1 Stück
17831695 420 x 297 mm Polyester 1 Stück
17841715 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
17831715 105 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
17851765 150 x 450 mm Polypropylen 1 Stück
17821765 200 x 600 mm Polypropylen 1 Stück
17811795 210 x 148 mm Polypropylen 1 Stück
17831765 297 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
17871695 420 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17891715 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311416
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicherheitsschild, das darauf hinweist, dass ein Laborkittel getragen werden muss.
  • Sorgen Sie für einen visuellen Hinweis darauf, dass in diesem Bereich ein Laborkittel getragen werden muss.
Spezifikation
Alternate Part Number M/M059/NL512/PE-297X105-1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 1 Zeichen
Größe (angloamerikanisch) 4,13 x 11,69 in.
Klebstofftyp Permanent
Montageart Oberflächenmontiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Höhe (angloamerikanisch) 4,13 in.
Dicke 0.099 mm
Breite (angloamerikanisch) 11,69 in.
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +110 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Sprachen Niederländisch
Abmessungen (L x B) 105 x 297 mm
Angezeigter Text Laborkittel tragen
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Weiß auf Blau