Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311426
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Polypropylene | |
8.27 x 5.83 in. | |
Facility Identification, Safety Identification | |
1.55 mm | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
210 x 148 mm | |
Safety Sign |
1 Sign | |
Surface Mount | |
8.27 in. | |
5.83 in. | |
Rectangular | |
Dutch | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |