Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild – Hände desinfizieren, universell
Artikelnummer. 30280545 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polyester
Polypropylen
Durchmesser (metrisch):
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
30280545 Polypropylen 400 mm 1 Stück
30280495 Aluminium 150 mm 1 Stück
30280533 Aluminium 200 mm 1 Stück
30280531 Aluminium 315 mm 1 Stück
30280476 Polyester 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30280545 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.95 CHF
    32.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.69 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweisschild, das darauf hinweist, dass die Hände desinfiziert werden müssen.
  • Zeichenkonformität ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NT/PP-DIA400-1
Güte M061
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (angloamerikanisch) 15,75 in.
Durchmesser (metrisch) 400 mm
Montageart Oberflächenmontiert, Wandbefestigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Dicke 1.55 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +120 °C
Form Rund
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Sprachen Universal
Produkttyp Schild für persönliche Hygiene
Farbe Weiß auf Blau