Learn More
Brady™ ISO Sicherheitsschild – Hände desinfizieren (Niederländisch)
Artikelnummer. 30280593 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material Packungsgröße
30280593 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280424 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280513 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280434 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280402 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280575 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280507 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280447 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280471 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280412 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280449 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280566 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280512 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280413 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280557 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280529 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280560 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280445 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280544 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280562 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280593 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.35 CHF
    11.96 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.39 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hinweisschild, das darauf hinweist, dass die Hände desinfiziert werden müssen. Der Text ist auf Niederländisch.
  • Zeichenkonformität ISO 7010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NL539/ALU-297x105-1
Güte M061
Material Aluminium
Menge Je 1
Montageart Oberflächenmontiert, Wandbefestigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenidentifizierung, Sicherheitsidentifizierung
Höhe (angloamerikanisch) 4,13 in.
Höhe (metrisch) 105 mm
Dicke 1 mm
Breite (angloamerikanisch) 11,69 in.
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +140 °C
Form Rechteckig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +284 °F
Sprachen Niederländisch
Abmessungen (L x B) 297 x 105 mm
Angezeigter Text Händedesinfektoren
Produkttyp Schild für persönliche Hygiene
Farbe Weiß auf Blau