Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch
Beschreibung
- Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/NL539/PE-150x50-1 |
| Ausführung | Gloss |
| Güte | M061 |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | 1 Ea. |
| Montageart | Surface Mount, Wall Mount |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.97 in. |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Mehr anzeigen |