Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung
Click to view available options
Material:
Polyester
Polypropylen
Angezeigter Text:
Arzt
Augenwaschstation
First Aid
Notausgang (rechts)
Notfalltelefon
Sicherheitsdusche
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Packungsgröße:
1 Stück
7 Stück
Beschreibung
- ISO 7010-konform
- Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E004-250x250-PE-CRD/1 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Mehr anzeigen |