Learn More
Iso Ribavirin (Ribavirin Verunreinigung G), TRC
Artikelnummer. 30400602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI89500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39030-43-8
Summenformel C8H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
Synonym 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxamide, Ribavirin Impurity G
IUPAC-Name 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-Triazole-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)c1ncnn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso Ribavirin (Ribavirin Impurity G)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-11-12(7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Formelmasse 244.0808