Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropylether |
| Flammpunkt | −28.00 °C |
| Verpackung | Aluminiumflasche |
| Menge | 1 l |
| Relative Dichte | 1 l = 0.78 kg |
| Formelmasse | 102.18 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?