Learn More
Isopropanol, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280933 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30280933 500 mL 500 Milliliter
30280934 1 L 1 Liter
30280935 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280933 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T004610500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.35 CHF
    67.30 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 2.05 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 60.1 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Menge 500 mL
CAS 67-63-0
Verpackung Glasflasche
Siedepunkt 81°C
Reinheit (%) 99.90%
Güte LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol