Learn More
Iso-Promethazin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopromethazine Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| Formelmasse | 320.1114 |
| Reinheit (%) | >95% |