Learn More
Iso-Pentan, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical P/1030/08
Additional Details : CAS : 78-78-4 Gewicht : 0.30800kg Transport : UN number : 1265 Chem class : 3 Pack group : I
Menge 500mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030290
  • 57.94 CHF / 500 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78-78-4
72.15
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
6556
2-Methylbutan
C5H12
MFCD00009338
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CHEBI:30362
CCC(C)C
Spezifikation
Bernsteinfarbene Glasflasche
990mbar at 20°C
Farblos
500mL
C5H12
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CCC(C)C
72.15
CHEBI:30362
Flüssig
2.48
30°C
-160°C
78-78-4
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
2-Methylbutan
6556
72.15g/mol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate