Learn More
Iso-Pentan, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073364
Click to view available options
Menge:
500 mL
5 L
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-Methylbutan
CCC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-Methylbutan
CCC(C)C
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -160°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 30°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 2.48
Formelmasse 72.15g/mol
Dampfdruck 990mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig