Learn More
Brady™ Rauchen verboten - ISO 7010
Artikelnummer. 15707659 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
105 x 297 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15707659 105 x 297 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15707659 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 139089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.40 CHF
    6.62 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.78 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitszeichen für die Anzeige obligatorischer Maßnahmen.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number P/P002/FR76-SA-297x105/1-B
Ausführung Glanz
Material Laminated Polyester
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Form Rechteckig
Sprachen French
Abmessungen (L x B) 105 x 297 mm
Angezeigter Text Défense de fumer
Farbe Red on White