Learn More
Iso-Hexan, BAKER ANALYSIERTE, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558564 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15558564 2.5 l Glas 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15558564 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9267.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Geeignet für die Bestimmung des Kohlenwasserstoffölindex gemäß ISO 9377-2. Kohlenwasserstofföl-Indexkonzentration (als RIVM-Ölreferenzstandard): max. 0.5 mg/l [Gesamtpeaks zwischen N-Decan (C10H22) und N-Tetracontan (C40H82)]
  • Hochwertige Chemikalien für Labor- und spezielle industrielle Anwendungen
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso-Hexan
Schmelzpunkt 0 °C
CAS 107-83-5
Farbe Farblos
Dichte 0.7 g/cm3 bei 20 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt −23 °C
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Zur Bestimmung des Mineralöl-Kohlenwasserstoff-Index gemäß ISO 9377-2 geeignet
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Summenformel C6H14
Wasser Max. 0.1 %
Synonym Isohexan, Pentan, 2-methyl, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 1,1-Dimethylbutan, iso-hexan, Methylpentan, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Siedepunkt 57 °C bis 63 °C
Löslichkeitsinformationen Not or partly miscible in water
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC-Name 2-Methylpentan
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Formelmasse 86.18 mol
Güte BAKER ANALYZED