Learn More
Iso-Hexan, BAKER ANALYSIERTE HPLC, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10548531 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10548531
Marke: JT Baker 9305.2500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Erzielen Sie schnelle, reproduzierbare Leistungs- und Separationsergebnisse. Iso-Hexan, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™ ist ein anwendungsoptimiertes, auf seine Funktion getestetes HPLC-Reagenz/Lösungsmittel, das den Durchsatz und die Anwenderfreundlichkeit maximiert, ohne die Effizienz oder die Reproduzierbarkeit zu beeinträchtigen.
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
  • Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
  • Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
  • Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
  • Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
  • Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
  • Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso-Hexan
Schmelzpunkt 0 °C
Extinktion max. 0.2 bei 210 nm, max. 0.08 bei 220 nm, max. 0.008 bei 254 nm, max. 0.005 bei 280 nm, max. 0.005 bei 354 nm
CAS 64742-49-0
Farbe Farblos
Dichte 0.7 g/cm3
Siedepunkt 57 bis 63 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt −33 °C
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Zur Verwendung in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.0005 %
Summenformel C6H14
MDL-Nummer MFCD00081849
Wasser Max. 0.01 %
Synonym Isohexan, Pentan, 2-methyl, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 1,1-Dimethylbutan, iso-hexan, Methylpentan, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Löslichkeitsinformationen Not or partly miscible in water
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC-Name 2-Methylpentan
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Formelmasse 86.18 mol
Reinheit (%) Min. 95 %
Güte BAKER ANALYZED™ HPLC