Learn More
Iso-Butylalkohol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10428210 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10428210 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10593474 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428210 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/5100/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer 4740
Spezifikation
Schmelzpunkt -108°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 108°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte 2.6
Formelmasse 74.12g/mol
Dampfdruck 11.7mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.