Learn More
Iso-Amyl-Acetat, 99+ %, AR-zertifiziert für die Analyse, Gemisch aus 2- und3-Methylbutyl-Acetat, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072841
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
123-92-2
C7H14O2
8946
123-92-2
C7H14O2
8946
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 142°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 4.49
Formelmasse 130.19g/mol
Dampfdruck 4mmHg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.