Learn More
ISO 9377 Extraktionsmittel-Stammlösung, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325138 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325138 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000974HE
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane∣Tetracontane
CAS 124-18-5, 4181-95-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Decane∣Tetracontane
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane
Menge 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 14.6 μg/mL∣Tetracontane 20 μg/mL