Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Rauchen verboten
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
Marke: Brady™ 822001
Additional Details : Gewicht : 0.05300kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
Polypropylen | |
200 mm | |
1.501 mm | |
Rund | |
rot auf weiß |