Learn More
Brady™ ISO 7010 Schild – Feuerwehrschlauchhaspel
Artikelnummer. 15684367
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
148 mm
200 mm
315 mm
Breite (metrisch):
148 mm
200  mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15684367 148 mm 148 mm 1 Stück
15694367 200 mm 200  mm 1 Stück
15614377 315 mm 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15684367 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 817046
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-148x148-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 148 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Rot