Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Evakuierungssammelpunkt
Artikelnummer. p-7159756
Click to view available options
Höhe (metrisch):
200 mm
250 mm
400 mm
Breite (metrisch):
200  mm
250  mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15674307
Marke: Brady™ 814923
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E007-200x200-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 200  mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Länge (metrisch) 200 mm
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Grün