Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Evakuierungssammelpunkt
Click to view available options
Höhe (metrisch):
200 mm
250 mm
400 mm
Breite (metrisch):
200 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E007-200x200-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 1.501 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Form | Quadratisch |
| Mehr anzeigen |