Learn More
ISO 22032 PBDE-Stammlösung Standardmischung 360 50 μg/ml in Isooctan:Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313056 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313056 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000360IT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 189084-64-8, 68631-49-2, 207122-15-4, 207122-16-5, 5436-43-1, 60348-60-9
Menge 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Isooktan/Toluol