Learn More
DISPENSER REGLO Z PROGRAMMIERBAR Förderleistung 0,85 bis 3200 ml/min, Drehzahl
Artikelnummer. 11963814
Click to view available options
Flussrate:
0.85 bis 3200 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11963814
Marke: Masterflex ISM901B
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Pumpen für die pulsfreie Abgabe mit ausgezeichneter Wiederholbarkeit. Ismatec™ REGLO-Z pulsfreie Dispensierpumpen verfügen über 15 austauschbare Pumpenköpfe und einen geschlossenen Kreislauf für druckunabhängige Drehzahlen.
Bedienfeld
  • 6-Tasten-Folientastatur
  • LED-Display
Betriebsmodi
  • Pumpen nach Antriebsdrehzahl (U/min)
  • Pumpen nach Durchflussrate (ml/min)
  • Einstellbares Hubvolumen
  • Dosierung nach Volumen (ml)
  • Dosierung nach Zeit (0.1 Sek. bis 999 Stunden)
  • Dosierung nach Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit
  • Intervalldosierung nach Volumen mit einer Pause
  • Intervalldosierung nach Zeit mit einer Pause
  • Einstellung der Anzahl der Dosierzyklen
  • Einstellung der Pausenzeit (von 0.1 Sek. bis 999 Stunden)
  • Kolbenhubrückschritte für tropffreies Dispensieren
  • Umkehrbare Drehrichtung
Kalibrierfunktion
  • Für Durchflussrate (ml/min)
  • Zur Volumendosierung (ml)
Spezifikation
Display LCD
Elektrische Anforderungen 100/230 V 50/60 Hz 140 W
Flussrate 0.85 bis 3200 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
Modell REGLO-Z
Gesamttiefe (metrisch) 178 mm
Gesamthöhe (metrisch) 135 mm
Gesamtbreite (metrisch) 100 mm
Typ Pulsefree Dispensierpumpe
Wirkleistung 140 W
Spannung 100–230 V