Learn More
KOMPAKTANTRIEB FÜR FMI PUMPENKOPF PUMPENKOPF
Artikelnummer. 11997975
Click to view available options
Flussrate:
0.1 bis 180 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11997975
Marke: Masterflex ISM321C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese kompakten Dispensierpumpen eignen sich für korrosive Medien und eine sehr genaue Dispensierung. Die Ismatec™ REGLO-CPF Kolbenpumpen verfügen über einen mikroprozessorgesteuerten Antrieb mit Kalibrierfunktionen.
  • Dispensier- und Förderpumpe
  • S232-Schnittstelle
  • Drehzahlausgang
  • Einstellbares Volumen pro Umdrehung
Bedienfeld
  • 6-Tasten-Folientastatur
  • LED-Display
Betriebsmodi
  • Pumpen nach Antriebsdrehzahl (U/min)
  • Pumpen nach Durchflussrate (ml/min)
  • Einstellbares Hubvolumen
  • Dosierung nach Volumen (ml)
  • Dosierung nach Zeit (0.1 Sek. bis 999 Stunden)
  • Dosierung nach Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit
  • Intervalldosierung nach Volumen mit einer Pause
  • Intervalldosierung nach Zeit mit einer Pause
  • Einstellung der Anzahl der Dosierzyklen
  • Einstellung der Pausenzeit (von 0.1 Sek. bis 999 Stunden)
  • Kolbenhubrückschritte für tropffreies Dispensieren
  • Umkehrbare Drehrichtung
Kalibrierfunktion
  • Für Durchflussrate (ml/min)
  • Zur Volumendosierung (ml)
Spezifikation
Display LCD
Elektrische Anforderungen 100/230 V 50/60 Hz 140 W
Flussrate 0.1 bis 180 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
Modell REGLO-CPF
Gesamttiefe (metrisch) 250 mm
Gesamthöhe (metrisch) 135 mm
Gesamtbreite (metrisch) 100 mm
Typ Kolbenpumpe
Wirkleistung 140 W
Spannung 100–230 V
Geschwindigkeit 40 bis 1800 U/min