Learn More
Ismatec™ MCP-Z-Antriebspumpe
Diese leistungsfähige Antriebspumpe eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ismatec™ MCP-Z Antriebspumpen sind kalibrierbare Dosierpumpen mit Speicher zur Speicherung von 4 Betriebsparametersätzen.
Marke: Ismatec™ ISM405A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bedienfeld- 6-Tasten-Folientastatur
- LED-Display
- Pumpen nach Antriebsdrehzahl (U/min)
- Pumpen nach Durchflussrate (ml/min)
- Dosierung nach Volumen (ml)
- Dosierung nach Zeit (0.1 Sek. bis 999 Stunden)
- Dosierung nach Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit
- Intervalldosierung nach Volumen mit einer Pause
- Intervalldosierung nach Zeit mit einer Pause
- Einstellung der Anzahl der Dosierzyklen
- Einstellung der Pausenzeit (von 0.1 Sek. bis 999 Stunden)
- Für Durchflussrate (ml/min)
- Zur Volumendosierung (ml)
Spezifikation
LCD | |
1 bis 7020 ml/min | |
MCP-Z | |
260 mm | |
Pumpenantrieb | |
115/230V |
115/230 V 50/60 Hz 150 W | |
50/60 Hz | |
220 mm | |
155 mm | |
150 W | |
60 bis 6000 U/min |
ISM019 MOTEUR POMPE
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ MCP-Z-Antriebspumpe > Tiefe: 220 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur