Learn More
Ismatec™ Ismatec™ FDA-konforme Viton-Schläuche
Ideal für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen. Verwenden Sie diese Schläuche für sterile Abfüllung und Verarbeitung, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Filtration, Fermentation sowie Transport von Zellen und Gewebekulturen.
Marke: Ismatec™ 97629-30
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Beständig gegen Ozon und UV-Licht. Ohne Riss- und Wellenbildung oder Aushärten. Durchscheinende gelbe Schläuche sind in verschiedenen Formulierungen für nahezu jede Pumpenanwendung erhältlich- Drei vormontierte Schlauchanschläge bieten zwei Abschnitte.
- Wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein frischer Abschnitt gebrauchsfertig.
- Die Anschläge der Drei-Anschlag-Schläuche sind entsprechend der Schlauchkennung farbcodiert.
- Verwenden Sie Drei-Anschlag-Schläuche mit allen Ismatec Minikartuschenpumpen und -pumpenköpfen.
- Minikartuschen widerstehen Drücken von bis zu 22 psi (1.5 bar).
- Ultraglatte Innenröhre, sehr gute Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen.
- Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch
- Geringe Proteinbindung.
- Heißversiegelbar, klebbar, steril-schweißbar und individuell formbar für Baugruppen.
Spezifikation
Rot/rot | |
1.14 mm | |
32 mm | |
12/Pckg. | |
Max: 350 ml/min |
3-Stopper-Schläuche. Ultraglatte Innenbohrung, ausgezeichnete Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht hämolytisch, geringe Proteinbindung. Heißsiegelfähig, klebbar, steril-schweißbar und zur Montage individuell formbar. | |
Viton | |
Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen. Sterile Abfüllung und Verarbeitung, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Filtration, Fermentation sowie Transport von Zell- und Gewebekulturen. Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden. | |
Beständig gegen Ozon und UV-Licht – kein Brechen, Anschwellen oder Aushärten. | |
Durchscheinend gelb |