Learn More
Ismatec™ Ismatec™ FDA-konforme Viton-Schläuche
Ideal für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen. Verwenden Sie diese Schläuche für sterile Abfüllung und Verarbeitung, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Filtration, Fermentation sowie Transport von Zellen und Gewebekulturen.
194.00 CHF - 197.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung 3-Stopper-Schläuche. Ultraglatte Innenbohrung, ausgezeichnete Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht hämolytisch, geringe Proteinbindung. Heißsiegelfähig, klebbar, steril-schweißbar und zur Montage individuell formbar.
Material Viton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen. Sterile Abfüllung und Verarbeitung, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Filtration, Fermentation sowie Transport von Zell- und Gewebekulturen. Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Verpackungsmenge 12/Pckg.
Resistenzeigenschaften Beständig gegen Ozon und UV-Licht – kein Brechen, Anschwellen oder Aushärten.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11795529
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
97629-30
32 mm
194.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11745858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
97629-38
61 mm
197.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Ozon und UV-Licht. Ohne Riss- und Wellenbildung oder Aushärten. Durchscheinende gelbe Schläuche sind in verschiedenen Formulierungen für nahezu jede Pumpenanwendung erhältlich
  • Drei vormontierte Schlauchanschläge bieten zwei Abschnitte.
  • Wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein frischer Abschnitt gebrauchsfertig.
  • Die Anschläge der Drei-Anschlag-Schläuche sind entsprechend der Schlauchkennung farbcodiert.
  • Verwenden Sie Drei-Anschlag-Schläuche mit allen Ismatec Minikartuschenpumpen und -pumpenköpfen.
  • Minikartuschen widerstehen Drücken von bis zu 22 psi (1.5 bar).
  • Ultraglatte Innenröhre, sehr gute Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen.
  • Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch
  • Geringe Proteinbindung.
  • Heißversiegelbar, klebbar, steril-schweißbar und individuell formbar für Baugruppen.
Spezifikation
Spezifikation
3-Stopper-Schläuche. Ultraglatte Innenbohrung, ausgezeichnete Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht hämolytisch, geringe Proteinbindung. Heißsiegelfähig, klebbar, steril-schweißbar und zur Montage individuell formbar.
Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen. Sterile Abfüllung und Verarbeitung, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Filtration, Fermentation sowie Transport von Zell- und Gewebekulturen. Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Beständig gegen Ozon und UV-Licht – kein Brechen, Anschwellen oder Aushärten.
Durchscheinend gelb
Viton
12/Pckg.
Max: 350 ml/min