Learn More
Ismatec™ Ismatec™ 2-Stopper-E-Lab-Schläuche
Artikelnummer. 15136506
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.42 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15136506
Marke: Ismatec™ 9646034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden geeignet.
  • Entwickelt für den optimalen Betrieb in Ihren Ismatec Pumpen.
  • Lange Funktionsdauer.
  • Hervorragende Ermüdungsbeständigkeit durch Biegung.
  • Widersteht Ozon und UV-Strahlung.
  • Kann nicht brechen, quellen oder verhärten.
  • Durchscheinende gelbe Farbe.
Spezifikation
Farbcode Gelb/Gelb
Beschreibung 2-Stopper-E-Laborschläuche
Innendurchmesser (metrisch) 1.42 mm
Material Tygon E-Lab
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16 in.
Gesamtlänge (metrisch) 406 mm
Verpackungsmenge 12/Pckg.