Learn More
Isäthionsäure, Kaliumsalz, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10557362 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
25 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10557362 25 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10557362 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 412630250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isethionic acid, potassium salt
CAS 1561-99-5
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H5KO4S
Strukturformel HOCH2CH2SO3K
Menge 25g
Synonym potassium isethionate, potassium 2-hydroxyethanesulfonate, potassium 2-hydroxyethanesulphonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt, isethionic acid potassium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid potassium salt, phes, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, potassium salt 1:1, isethionic acid, potassium salt, 2-hydroxy-ethanesulfonicacimonopotassiumsalt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
InChI-Schlüssel DMNPUBKRNRRYMC-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])O.[K+]
IUPAC-Name Calium;-2-hydroxyethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 164.216
PubChem CID 23689117
Formelmasse 164.22
Reinheit (%) 98%