Learn More
Isatosäureanhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Isatoic Anhydride |
| CAS | 118-48-9 |
| Summenformel | C8H5NO3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1,2-Dihydro-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 1H-Benz[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 2,4-Dioxo-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine, 3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 2-(Carboxyamino)benzoic Acid Cyclic Anhydride, Isatoic Acid Anhydride, NSC 104662, NSC 29555 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1 |
| IUPAC-Name | 1H-3,1-benzoxazin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.13 |
| Formelmasse | 163.0269 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?