Learn More
Isatosäureanhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458080 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10458080 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10123360 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10458080 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122485000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-48-9
Summenformel C8H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
MDL-Nummer MFCD00006700
InChI-Schlüssel TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isatoic anhydride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 243°C
Farbe Beige bis Braun
Flammpunkt 308°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 27, 264
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
IUPAC-Name 1H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
Formelmasse 163.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver