Learn More
Isatosäureanhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11402038 100 g -
11412038 500 g 500 Gramm
11422038 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14603.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-48-9
Summenformel C8H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
MDL-Nummer MFCD00006700
InChI-Schlüssel TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isatoic anhydride
Schmelzpunkt ∼237°C (decomposition)
Dichte 1.52
Flammpunkt 308°C (586°F)
Menge 100 g
Beilstein 136786
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2,4-Dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
Formelmasse 163.13
Reinheit (%) 97%