Learn More
Isatin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494064 100 g 100 Gramm
11404074 500 g 500 Gramm
11414074 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12468.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Isatin is an endogenous monoamine oxidize (MAO) inhibitor involved in stress and anxiety. Additionally, isatin inhibits alkaline phosphatase (ALP), nitric oxide (NO)-stimulated soluble guanylate cyclase, and other enzymes. Isatins undergo a one-pot Wolff-Kishner like reduction with hydrazine hydrate, under surprisingly mild conditions, to give the corresponding oxindoles. It is used as chromatographic spray reagent for amino acid detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isatin ist ein endogener Monoamin-Oxidationshemmer (MAO), der an Stress und Angstzuständen beteiligt ist. Zusätzlich hemmt Isatin alkalische Phosphatase (ALP), Stickoxid (NO)-stimulierte lösliche Guanylatcyclase und andere Enzyme. Isatine durchlaufen eine Eintopf-Wolff-Kishner-ähnliche Reduktion mit Hydrazinhydrat, unter überraschend milden Bedingungen, um die korrespondierenden Oxindole zu geben. Es wird als chromatographisches Sprayreagenz für die Aminosäure-Detektion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.9 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-56-5
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.133
MDL-Nummer MFCD00005718
InChI-Schlüssel JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
IUPAC-Name 1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isatin
Schmelzpunkt ∼199°C to 200°C
pH 7
Flammpunkt 220°C (428°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 383659
Merck Index 14,5104
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.9g/L at 20°C).
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98%