missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isatin-3-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7026635
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11429747

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22732.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 607-28-3
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00014568
InChI-Schlüssel LNMAXZZQNSPQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin-3-oxime, 3-hydroxyimino indolin-2-one, 1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-oximeindole-2,3-dione, isatin beta-oxime, 1h-indole-2,3-dione, 3-oxime, 3-hydroxyiminoindolin-2-one, indole-2,3-dione, 3-oxime, 3e-1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-hydroxyamino indol-2-one
PubChem CID 5351629
IUPAC-Name 3-(Hydroxyamino)indol-2-on
SMILES ON=C1C(=O)NC2=C1C=CC=C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isatin-3-oxime
Schmelzpunkt ∼228°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 136198
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt