Learn More
Lösungen für die Ionenstärkenanpassung des ISA/FK-Modells, WTW™
Artikelnummer. 11705204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 250 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11705204 2 x 250 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11705204 Lieferant WTW Lieferanten-Nr. 140110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 CHF
    144.04 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 5.96 CHF
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lösungen zur Ionenstärkeanpassung haben mehrere Aufgaben: TISAB für Fluoridmessungen passt nicht nur den pH-Wert an, sondern löst auch die fluoridhaltigen komplexen Verbindungen auf. Andere Lösungen zur Ionenstärkeanpassung gewährleisten einen angepassten pH-Wert sowie die Zugabe eines geeigneten elektrisch leitfähigen Salzes zur korrekten Konzentrationserfassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung 2 Flaschen mit 250 ml
Dichte 1,26 g/cm3
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 5 mol/l
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Wasserlöslich
Menge 2 x 250 ml