Learn More
Chemsplash Irradiated Zip Labcoat PB(6B) Thumb Loops, Elastic Cuff
GREENER_CHOICE
Supplied gamma Sterile Irradiated and double bagged. This lab coat is a 2/3 length coat with a collar and zip closure and elasticated wrists with thumb loops.
723.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom Coveralls
Geschlecht Unisex
Material Microporous Composite Fabric
Farbe White
Taillenform Loose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
30058345
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Chemsplash
2637.400.004
Small
723.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
30058288
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Chemsplash
2637.400.005
Medium
723.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
30058365
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Chemsplash
2637.400.006
Large
723.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
30058188
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Chemsplash
2637.400.007
X-Large
723.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
30058285
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Chemsplash
2637.400.008
2X-Large
723.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
30058156
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Chemsplash
2637.400.009
3X-Large
723.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemsplash Lab Coat
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Fabric
  • GAMMA Irradiated and Double Bagged
  • Zip Fasten Front with Adhesive Flap Cover
  • Elasticated Cuffs with Thumb Loops
  • Fold Over Collar
  • Silicone and Latex Free, PFAS Free
  • Anti-Static Material
  • Non-Linting
  • Conforms to ISO 14644-1:2015 Cleanroom Class 5 - 9
Description: The Chemsplash Lab Coat is supplied GAMMA Sterile Irradiated and double bagged. Made from Chemsplash fabric, it is soft and microporous, offering strength and resistance to chemical splash and dust. This lab coat features a 2/3 length design with a collar and zip closure, as well as elasticated wrists with thumb loops for added convenience. It is anti-static to meet EN1149-5:2008, lint-free, and suitable for cleanroom applications. Conforms to ISO 14644-1:2015 Cleanroom Class 5 - 9. Chemsplash accessories protect the wearer from the environment or the environment from the wearer, designed for maximum comfort and wearability.
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Coveralls
Microporous Composite Fabric
Loose
Collared
Stitched
Liquid
Unisex
White
Open
Ties
Sterile
Class 100-100,000 (ISO 5-8)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chemsplash Irradiated Zip Labcoat PB(6B) Thumb Loops, Elastic Cuff